Learn More
2,4,6-Tribromoaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11419683
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11419683 500 g
11409683 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11419683 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12453.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 147-82-0 | C6H4Br3N | 329.82 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 147-82-0
Formule moléculaire C6H4Br3N
Poids moléculaire (g/mol) 329.82
Numéro MDL MFCD00007634
Clé InChI GVPODVKBTHCGFU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenamine, 2,4,6-tribromo, s-tribromoaniline, 2,4,6-tribromophenylamine, 2,4,6-tribromobenzenamine, sym-tribromoaniline, aniline tribromide, tribromoaniline, usaf do-43, aniline, 2,4,6-tribromo, 2,4,6-tribomoaniline
CID PubChem 8986
Nom IUPAC 2,4,6-tribromoaniline
SMILES NC1=C(Br)C=C(Br)C=C1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,6-Tribromoaniline
Point de fusion 118°C to 122°C
Densité 2.35
Point d’ébullition 300°C
Quantité 500 g
Beilstein 2209258
Merck Index 14,9610
Poids de la formule 329.83
Pourcentage de pureté 98%