Learn More
2,4,6-Tribromoaniline, TRC
Code produit 30454050
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30454050 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30454050 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT771800500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,6-Tribromoaniline
CAS 147-82-0
Formule moléculaire C6 H4 Br3 N
Quantité 500 mg
Synonyme Benzenamine','2,4,6-tribromo- (9CI','ACI), 2,4,6-Tribromobenzenamine (ACI), Aniline','2,4,6-tribromo- (6CI','7CI','8CI), 2,4,6-Tribromo-phenylamine, 2,4,6-Tribromoaniline, NSC 2216, sym-Tribromoaniline
Formule InChI InChI=1S/C6H4Br3N/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2
SMILES Nc1c(Br)cc(Br)cc1Br
Nom IUPAC 2,4,6-tribromoaniline
Poids moléculaire (g/mol) 329.81
Poids de la formule 326.7894