Learn More
2,4,6-tribromophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11439623
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11439623 250 g 250g
11429623 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11439623 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12424.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 118-79-6 | C6H3Br3O | 330.80 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 118-79-6
Formule moléculaire C6H3Br3O
Poids moléculaire (g/mol) 330.80
Numéro MDL MFCD00002150
Clé InChI BSWWXRFVMJHFBN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tribromophenol, bromol, bromkal pur 3, xeroform, phenol, 2,4,6-tribromo, flammex 3bp, unii-ys6k3eu393, ccris 1658, great lakes ph-73, 5175-83-7 bismuth 3+ salt
CID PubChem 1483
ChEBI CHEBI:47696
Nom IUPAC 2,4,6-tribromophénol
SMILES OC1=C(Br)C=C(Br)C=C1Br
Specifications
Nom chimique ou matériau 2,4,6-Tribromophenol
Point de fusion 86°C to 92°C
Densité 2.55
Point d’ébullition 282°C to 290°C (sublimation)
Quantité 250 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 776920
Merck Index 14,9613
Poids de la formule 330.8
Pourcentage de pureté 98%