Learn More
2,4,6-Tribromophenyl caproate, MedChemExpress
Code produit 16490926
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16490926 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16490926 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY101506
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress 2,4,6-Tribromophenyl caproate (2,4,6-tribromophenyl caproic acid ester) is an anti-fungal agent.
2,4,6-Tribromophenyl caproate (2,4,6-tribromophenyl caproic acid ester) is an anti-fungal agent.
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,6-Tribromophenyl caproate
Forme physique Liquid
CAS 16732-09-5
Couleur Colorless
Quantité 200 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C12H13Br3O2
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 50 mg/mL (116.57 mM)
SMILES CCCCCC(OC1=C(Br)C=C(Br)C=C1Br)=O
Poids moléculaire (g/mol) 428.94
Poids de la formule 428.94
Pourcentage de pureté 98.29%
Qualité Research