Learn More
2,4,6-tribromopyrimidine, Thermo Scientific™
Code produit 10745052
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10745052 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10745052 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MAY00246DA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 4, 6-Tribromopyrimidine
CAS 36847-11-7
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C4HBr3N2
Numéro MDL MFCD00233942
Quantité 1 g
Synonyme pyrimidine, 2,4,6-tribromo, pubchem6896, acmc-1ae09, 2,4,6-tribromopyrimidine
Clé InChI AHEYFWKLKMOHCI-UHFFFAOYSA-N
SMILES BrC1=CC(Br)=NC(Br)=N1
Nom IUPAC 2,4,6-tribromopyrimidine
Poids moléculaire (g/mol) 316.78
CID PubChem 258580
Poids de la formule 316.78
Pourcentage de pureté 95%