Learn More
2,4,6-tribromotoluène, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11324484
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11324484 50 g 50g
11314484 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11324484 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L01149.18
 Article restreint
Expédition estimée: 04-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 6320-40-7 | C7H5Br3 | 328.829 g/mol
2,4,6-Tribromotoluene, is used as a chemical and organic intermediate. It can be used to produce 2,4,6-tribromo-benzyl bromide at temperature of 200 - 220°C.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,4,6-tribromotoluène est utilisé comme intermédiaire chimique et organique. Il peut être utilisé pour produire du bromure de 2,4,6-tribromo-benzyle à une température comprise entre 200 - 220°C.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6320-40-7
Formule moléculaire C7H5Br3
Poids moléculaire (g/mol) 328.829
Numéro MDL MFCD00013527
Clé InChI BFRIZWKDNUHPHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4,6-tribromotoluene, benzene, 1,3,5-tribromo-2-methyl, acmc-20aof7, 2,4,6,tribromotoluene, 2,4,6-tribrom-toluol, 2-methyl-1,3,5-tribromobenzene, benzene,1,3,5-tribromo-2-methyl, 2,4,6-tribromotoluene 10g, 1,3,5-tribromo-2-methyl-benzene
CID PubChem 33916
Nom IUPAC 1,3,5-tribromo-2-méthylbenzène
SMILES CC1=C(C=C(C=C1Br)Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,6-Tribromotoluene
Point de fusion 67°C to 70°C
Densité 2.479
Point d’ébullition 290°C
Quantité 50 g
Beilstein 2359313
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 328.83
Pourcentage de pureté ≥98%