Learn More
2,4,6-trichloro-5-méthylpyrimidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15441268
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15441268 1 g 1g
15461268 250 mg 250mg
15451268 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15441268 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55115.03
 Article restreint
Expédition estimée: 02-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 1780-36-5 | C5H3Cl3N2 | 197.443 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1780-36-5
Formule moléculaire C5H3Cl3N2
Poids moléculaire (g/mol) 197.443
Numéro MDL MFCD00233525
Clé InChI VTSWSQGDJQFXHB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methyl-2,4,6-trichloropyrimidine, pyrimidine, 2,4,6-trichloro-5-methyl, 2,4,6-trichlor-5-methylpyrimidin, pubchem7341, acmc-20a0tr, 2,4,6-trichloro-5, ksc179k8l, 2,6-trichloro-5-methylpyrimidine, methyl 2,4,6-trichloropyrimidine, 2,4,6-trichoro-5-methylpyrimidine
CID PubChem 232789
Nom IUPAC 2,4,6-trichloro-5-méthylpyrimidine
SMILES CC1=C(N=C(N=C1Cl)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,6-Trichloro-5-methylpyrimidine
Point de fusion 65°C to 69°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN1759
Poids de la formule 197.45
Pourcentage de pureté 98%