Learn More
2,4,6-trichloroaniline, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11449346
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11449346 25 g 25g
11459346 100 g 100g
11469346 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11449346 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19044.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 634-93-5 | C6H4Cl3N | 196.455 g/mol
Tetrachloronitrobenzene was prepared from 2:4:6-trichloroaniline,which was converted by a Sandmeyer reaction into 1:2:3:5- tetrachlorobenzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Du tétrachloronitrobenzène a été préparé à partir de 2:4:6-trichloroaniline, qui a été convertie par réaction de Sandmeyer en 1:2:3:5-tétrachlorobenzène.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 634-93-5
Formule moléculaire C6H4Cl3N
Poids moléculaire (g/mol) 196.455
Numéro MDL MFCD00007663
Clé InChI NATVSFWWYVJTAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme s-trichloroaniline, benzenamine, 2,4,6-trichloro, aniline, 2,4,6-trichloro, sym-trichloroaniline, 2,4,6-trichlorobenzenamine, 2,4,6-trichlorophenylamine, 1-amino-2,4,6-trichlorobenzene, unii-j7ic72n9b0, ccris 601, pubchem9974
CID PubChem 12471
Nom IUPAC 2,4,6-trichloroaniline
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)N)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,6-Trichloroaniline
Point de fusion 75°C to 79°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN2018
Beilstein 879568
Point d’ébullition 262°C
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 196.46
Pourcentage de pureté ≥98%