Learn More
2,4,6-trichloroaniline, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Tetrachloronitrobenzene was prepared from 2:4:6-trichloroaniline,which was converted by a Sandmeyer reaction into 1:2:3:5- tetrachlorobenzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Du tétrachloronitrobenzène a été préparé à partir de 2:4:6-trichloroaniline, qui a été convertie par réaction de Sandmeyer en 1:2:3:5-tétrachlorobenzène.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Specifica
Specifica
| Nom chimique ou matériau | 2,4,6-Trichloroaniline |
| Point de fusion | 75°C to 79°C |
| Quantité | 100 g |
| Numéro UN | UN2018 |
| Beilstein | 879568 |
| Point d’ébullition | 262°C |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 196.46 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |
Sicurezza e movimentazione
- 2,4,6-Trichloroaniline
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contain: 2,4,6-Trichloroaniline
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.