Learn More
2,4,6-Trichloroaniline, TRC
Code produit 30455208
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30455208 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30455208 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT774323250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,6-Trichloroaniline
CAS 634-93-5
Formule moléculaire C6 H4 Cl3 N
Quantité 250 mg
Synonyme Benzenamine','2,4,6-trichloro- (9CI','ACI), 2,4,6-Trichlorobenzenamine (ACI), Aniline','2,4,6-trichloro- (6CI','7CI','8CI), 2,4,6-Trichloraniline, 2,4,6-Trichloroaniline, 2,4,6-Trichlorophenylamine, NSC 2114, sym-Trichloroaniline
Formule InChI InChI=1S/C6H4Cl3N/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2
SMILES Nc1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl
Nom IUPAC 2,4,6-trichloroaniline
Poids moléculaire (g/mol) 196.46
Poids de la formule 194.9409