Learn More
2,4,6-Trichlorobenzaldéhyde, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,4,6-Trichlorobenzaldehyde |
| CAS | 24473-00-5 |
| Formule moléculaire | C7H3Cl3O |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 2,4,6-Trichlorobenzaldehyde |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H3Cl3O/c8-4-1-6(9)5(3-11)7(10)2-4/h1-3H |
| SMILES | O=CC(C(Cl)=CC(Cl)=C1)=C1Cl |
| Nom IUPAC | 2,4,6-trichlorobenzaldéhyde |
| Poids moléculaire (g/mol) | 209.46 |
| Poids de la formule | 207.92 |