Learn More
Acide 2,4,6-trichlorobenzoïque, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15488999
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15488999 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15488999 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14191.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,6-Trichlorobenzoic acid
CAS 50-43-1
Point de fusion 162°C to 164°C
Formule moléculaire C7H3Cl3O2
Numéro MDL MFCD00060699
Quantité 5 g
Beilstein 1874127
Synonyme benzoic acid, 2,4,6-trichloro, unii-0bwg1hx6ck, 2,4,6-trichlorobenzoicacid, 2,4,6-trichloro-benzoic acid, 0bwg1hx6ck, 2,4,6-trichlorbenzoes, pubchem18496, acmc-209kme, 2,4,6-trichlorobbenzoicacid, ksc270e7f
Clé InChI RAFFVQBMVYYTQS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)C(=O)O)Cl)Cl
Nom IUPAC acide 2,4,6-trichlorobenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 225.449
CID PubChem 5764
Poids de la formule 225.46
Pourcentage de pureté 94%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,4,6-Trichlorobenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4,6-Trichlorobenzoic acid