Learn More
2,4,6-trichlorobenzonitrile, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11459110
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11459110 25 g 25g
11439110 1 g 1g
11449110 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11459110 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14609.14
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 6575-05-9 | C7H2Cl3N | 206.45 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6575-05-9
Numéro MDL MFCD00052711
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,6-Trichlorobenzonitrile
Point de fusion 80°C to 82°C
Quantité 25 g
Formule moléculaire C7H3ClN2O2
Numéro UN UN3439
Synonyme 6-chloro-2-nitrobenzonitrile, 2-chloro-6-nitro-benzonitrile, 3-chloro-2-cyanonitrobenzene, benzonitrile, 2-chloro-6-nitro, 6-chloro-2-nitrobenzenecarbonitrile, acmc-20anya, pubchem4742, 7-tert-butylisophthalic acid, 2-nitro-6-chlorobenzonitrile, 2-nitro-6-chloro-benzonitrile
Clé InChI ZHLCARBDIRRRHD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C#N)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 2-chloro-6-nitrobenzonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 182.56
CID PubChem 81053
Poids de la formule 206.46
Pourcentage de pureté ≥97%