Learn More
Chlorure de 2,4,6-trichlorobenzoyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11339015
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11339015 5 g 5g
11349015 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11339015 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14159.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 4136-95-2 | C7H2Cl4O | 243.89 g/mol
2,4,6-Trichlorobenzoyl chloride is used in the preparation of γ-lactone and δ-lactone, aliphatic aromatic anhydrides, required for the synthesis of amphiphilic hyaluronan, mixed anhydride, required for the synthesis of angelate esters, synthesis of both spongistatin 1 and spongistatin 2 and large-ring lactones in high yields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de 2,4,6-trichlorobenzoyle est utilisé dans la préparation de γ-lactone et δ-lactone, anhydrides aromatiques aliphatiques, requis pour la synthèse de l’hyaluronane amphiphile, anhydride mélangé, requis pour la synthèse d’esters d’angélates, synthèse de la spongistatine 1 et de la spongistatine 2 et des lactones à grand cycle avec des rendements élevés.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. Il est sensible à l’humidité. Incompatible avec les bases fortes et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4136-95-2
Formule moléculaire C7H2Cl4O
Poids moléculaire (g/mol) 243.89
Numéro MDL MFCD00075323
Clé InChI OZGSEIVTQLXWRO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4,6-trichlorobenzoylchloride, benzoyl chloride, 2,4,6-trichloro, mi, acmc-209jk3, ksc494s2p, 2,4,6-cl3c6h2cocl, 2,4,6-ttrichlorobenzoyl chloride, 2,4,6-trichloro benzoyl chloride, 2,4,6-trichlorobenzoic acid chloride, 2,4,6-tris chloranyl benzoyl chloride
CID PubChem 2733703
Nom IUPAC Chlorure de 2,4,6-trichlorobenzoyle
SMILES ClC(=O)C1=C(Cl)C=C(Cl)C=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,6-Trichlorobenzoyl chloride
Densité 1.561
Point d’ébullition 107°C to 108°C (6 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.575
Quantité 5 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 2050280
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 243.91
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,4,6-Trichlorobenzoyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4,6-Trichlorobenzoyl chloride