Learn More
Chlorure de 2,4,6-trichlorobenzoyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11924881 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11924881 25 g Flacon en verre 25g
10645541 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11924881 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 335180250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 4136-95-2 | C7H2Cl4O | 243.89 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4136-95-2
Formule moléculaire C7H2Cl4O
Poids moléculaire (g/mol) 243.89
Numéro MDL MFCD00075323
Clé InChI OZGSEIVTQLXWRO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4,6-trichlorobenzoylchloride, benzoyl chloride, 2,4,6-trichloro, mi, acmc-209jk3, ksc494s2p, 2,4,6-cl3c6h2cocl, 2,4,6-ttrichlorobenzoyl chloride, 2,4,6-trichloro benzoyl chloride, 2,4,6-trichlorobenzoic acid chloride, 2,4,6-tris chloranyl benzoyl chloride
CID PubChem 2733703
Nom IUPAC Chlorure de 2,4,6-trichlorobenzoyle
SMILES ClC(=O)C1=C(Cl)C=C(Cl)C=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 4, 6-Trichlorobenzoyl chloride
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Densité 1.5600g/mL
Point d’ébullition 107.0°C to 108.0°C (6.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5750 to 1.5770
Quantité 25 g
Merck Index 15,9798
Gravité spécifique 1.56
Poids de la formule 243.9
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,4,6-Trichlorobenzoyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.