Learn More
Chlorure de 2,4,6-trichlorobenzoyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,4,6-Trichlorobenzoyl Chloride |
| CAS | 4136-95-2 |
| Formule moléculaire | C7H2Cl4O |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H2Cl4O/c8-3-1-4(9)6(7(11)12)5(10)2-3/h1-2H |
| SMILES | ClC(=O)c1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl |
| Nom IUPAC | chlorure de 2,4,6-trichlorobenzoyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 243.9 |
| Poids de la formule | 241.886 |