Learn More
2,4,6-Trichlorophénol, 98%
Code produit 11444100
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
100g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11444100 100 g 100g
11439173 250 g 250g
11429173 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11444100 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11681.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 88-06-2 | C6H3Cl3O | 197,439 g/mol
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Convient au développement de matériaux pour les batteries.
Applications
Le 2,4,6-trichlorophénol, antiseptique, défoliant et conservateur de colle, produit intermédiaire chimique, traitement anti-moisissure, solvant pour fibre de polyester.
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,8 g/l).
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 88-06-2
Formule moléculaire C6H3Cl3O
Numéro MDL MFCD00002172
Clé InChI LINPIYWFGCPVIE-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 6914
ChEBI CHEBI:28755
Nom IUPAC 2,4,6-trichlorophénol
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,6-Trichlorophenol
Point de fusion 63°C to 68°C
Densité 1.675
Point d’ébullition 245°C to 246°C
Point d’éclair 99°C
Plage de pourcentage du dosage 98%
Odeur Phenol-like
Quantité 100 g
Numéro UN UN2020
Beilstein 776729
Merck Index 14,9644
Synonyme dowicide 2 s, phenachlor, phenol, 2,4,6-trichloro, omal, phenaclor, rcra waste number u231, dowcide 2s, 1,3,5-trichloro-2-hydroxybenzene, 2,4,6-trichlorfenol, unii-mhs8c5bauz
Informations sur la solubilité Soluble aq. soln.(0.8 g/L).
SMILES OC1=C(Cl)C=C(Cl)C=C1Cl
Poids moléculaire (g/mol) 197.44
Poids de la formule 197.45
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,4,6-Trichlorophenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4,6-Trichlorophenol
RUO– À des fins de recherche uniquement