Learn More
2,4,6-trichlorophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10625192 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10625192 100 g Flacon en verre 100g
10045733 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10625192 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 139481000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 88-06-2 | C6H3Cl3O | 197.45 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 88-06-2
Formule moléculaire C6H3Cl3O
Poids moléculaire (g/mol) 197.45
Numéro MDL MFCD00002172
Clé InChI LINPIYWFGCPVIE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dowicide 2s, phenachlor, phenol, 2,4,6-trichloro, omal, phenaclor, rcra waste number u231, dowcide 2s, 1,3,5-trichloro-2-hydroxybenzene, 2,4,6-trichlorfenol, unii-mhs8c5bauz
CID PubChem 6914
ChEBI CHEBI:28755
Nom IUPAC 2,4,6-trichlorophénol
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)O)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 4, 6-Trichlorophenol
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 64.0°C to 68.0°C
Couleur Beige à marron
Point d’ébullition 246.0°C
Point d’éclair 99°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Cl3C6H2OH
Quantité 100 g
Beilstein 06, 190
Merck Index 15, 9809
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.8g/L. Other solubilities: soluble in aromatic solvents and caustic soda sol.,soluble in (g/100g) acetone 525; benzene 113;,ccl4 37; diacetone alcohol 335; ether 354;,methanol 525; pine oil 163; toluene 100;,turpentine 37
Poids de la formule 197.45
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Masse cristalline ou poudre cristalline et morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,4,6-Trichlorophenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.