Learn More
2,4,6-Trichlorophénol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,4,6-Trichlorophenol |
| CAS | 88-06-2 |
| Formule moléculaire | C6 H3 Cl3 O |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | Phenol','2,4,6-trichloro-, 2,4,6-Trichlorophenol, 1,3,5-Trichloro-2-hydroxybenzene, 2,4,6-TCP, BTS 45186, Dowicide 2S, NSC 2165, Omal, Phenachlor |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H3Cl3O/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H |
| SMILES | Oc1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl |
| Nom IUPAC | 2,4,6-trichlorophénol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 197.45 |
| Poids de la formule | 195.9249 |