Learn More
2,4,6-Trichlorophénol, TRC
Code produit 30454670
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30454670 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30454670 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT77415050G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,6-Trichlorophenol
CAS 88-06-2
Formule moléculaire C6 H3 Cl3 O
Quantité 50 g
Synonyme Phenol','2,4,6-trichloro-, 2,4,6-Trichlorophenol, 1,3,5-Trichloro-2-hydroxybenzene, 2,4,6-TCP, BTS 45186, Dowicide 2S, NSC 2165, Omal, Phenachlor
Formule InChI InChI=1S/C6H3Cl3O/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H
SMILES Oc1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl
Nom IUPAC 2,4,6-trichlorophénol
Poids moléculaire (g/mol) 197.45
Poids de la formule 195.9249