Learn More
2,4,6-Trichloropyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15443328
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15443328 5 g 5g
15453328 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15443328 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H56787.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 16063-69-7 | C5H2Cl3N | 182.428 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Modérément soluble dans l’eau. (0,113 mm Hg à 25°C)
Remarques
Conserver à 2-8°C. Éviter d’utiliser des agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16063-69-7
Formule moléculaire C5H2Cl3N
Poids moléculaire (g/mol) 182.428
Numéro MDL MFCD00971928
Clé InChI FJNNGKMAGDPVIU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyridine, 2,4,6-trichloro, 2,4,6-trichloro-pyridine, pubchem11020, acmc-1bu24, ksc497g8t, 2,4,6-tris chloranyl pyridine, 2,4,6-trichloropyridine
CID PubChem 27665
Nom IUPAC 2,4,6-trichloropyridine
SMILES C1=C(C=C(N=C1Cl)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,6-Trichloropyridine
Point de fusion 33°C to 37°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Sparingly soluble in water. (0.113 mm Hg at 25°C)
Poids de la formule 182.44
Pourcentage de pureté 97%