Learn More
2,4,6-trichloropyrimidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11445243
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11445243 100 g 100g
11425243 5 g 5g
11435243 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11445243 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12842.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 3764-01-0 | C4HCl3N2 | 183.416 g/mol
It is applied In selective Suzuki coupling with arylboronic acids has been reported to give 6-arylpyrimidines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans le couplage sélectif de Suzuki avec les acides arylboroniques ; d’après les expériences, il donne des 6-arylpyrimidines.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3764-01-0
Formule moléculaire C4HCl3N2
Poids moléculaire (g/mol) 183.416
Numéro MDL MFCD00006063
Clé InChI DPVIABCMTHHTGB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyrimidine, 2,4,6-trichloro, 2,4,6-trichloro pyrimidine, 2,4,6-trichloro-pyrimidine, ccris 7597, 2,4,6-trichlorpyrimidin, pubchem9310, acmc-1agpv, 2,6-trichloropyrimidine, 2.4.6-trichloropyrimidin, dsstox_cid_29143
CID PubChem 77378
Nom IUPAC 2,4,6-trichloropyrimidine
SMILES C1=C(N=C(N=C1Cl)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,6-Trichloropyrimidine
Point de fusion 21°C to 25°C
Densité 1.595
Point d’ébullition 213°C to 215°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Irritating
Indice de réfraction 1.57
Quantité 100 g
Numéro UN UN1759
Beilstein 118284
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 183.43
Pourcentage de pureté 98%