Learn More
2,4,6-trichloropyrimidine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10416780 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10416780 25 g Flacon en verre 25g
10501581 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10416780 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 139490250
 Article restreint
Expédition estimée: 16-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 3764-01-0 | C4HCl3N2 | 183.42 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3764-01-0
Formule moléculaire C4HCl3N2
Poids moléculaire (g/mol) 183.42
Numéro MDL MFCD00006063
Clé InChI DPVIABCMTHHTGB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyrimidine, 2,4,6-trichloro, 2,4,6-trichloro pyrimidine, 2,4,6-trichloro-pyrimidine, ccris 7597, 2,4,6-trichlorpyrimidin, pubchem9310, acmc-1agpv, 2,6-trichloropyrimidine, 2.4.6-trichloropyrimidin, dsstox_cid_29143
CID PubChem 77378
Nom IUPAC 2,4,6-trichloropyrimidine
SMILES C1=C(N=C(N=C1Cl)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 4, 6-Trichloropyrimidine
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 23°C to 25°C
Couleur Incolore à jaune
Point d’ébullition 210°C to 215°C
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5690 to 1.571
Quantité 25 g
Beilstein 23, 90
Poids de la formule 183.42
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide après fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,4,6-Trichloropyrimidine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.