Learn More
Acide 2,4,6-trifluorobenzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11338696
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11338696 1 g 1g
11348696 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11338696 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19402.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 182482-25-3 | C6H4BF3O2 | 175.90 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 182482-25-3
Formule moléculaire C6H4BF3O2
Poids moléculaire (g/mol) 175.90
Numéro MDL MFCD01863169
Clé InChI IPEIGKHHSZFAEW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4,6-trifluorophenyl boronic acid, 2,4,6-trifluorobenzeneboronic acid, 2,4,6-trifluorophenylboronicacid, 2,4,6-trifluorophenyl boranediol, boronic acid, 2,4,6-trifluorophenyl, pubchem1788, acmc-209ejj, chembl91770, boronicacid, b-2,4,6-trifluorophenyl, boronic acid, b-2,4,6-trifluorophenyl
CID PubChem 2779329
Nom IUPAC Acide (2,4,6-trifluorophényl)boronique
SMILES OB(O)C1=C(F)C=C(F)C=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,6-Trifluorobenzeneboronic acid
Point de fusion ∼235°C
Quantité 1 g
Beilstein 8549766
Poids de la formule 175.9
Pourcentage de pureté 97%