Learn More
2,4,6-trifluorobenzèneméthénamine-d4,15N, chlorure de) à l’utérus, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,4,6-Trifluorobenzenemethanamine-d4,15N Deuterium Chloride |
| CAS | 2732917-43-8 |
| Formule moléculaire | C7H2D4F315N • DCl |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H6F3N.ClH/c8-4-1-6(9)5(3-11)7(10)2-4;/h1-2H,3,11H2;1H/i3D2,11+1;/hD3 |
| SMILES | FC1=CC(F)=CC(F)=C1C([2H])([2H])[15N]([2H])[2H].[2H]Cl |
| Nom IUPAC | (2,4,6-trifluorophényl)éthanol-d2-amine-d2-15N |
| Poids moléculaire (g/mol) | 203.61 |
| Poids de la formule | 203.05 |