Learn More
Chlorure de 2,4,6-trifluorobenzènesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15435507
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15435507 250 mg 250mg
15425507 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15435507 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32746.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 220239-64-5 | C6H2ClF3O2S | 230.585 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 220239-64-5
Formule moléculaire C6H2ClF3O2S
Poids moléculaire (g/mol) 230.585
Numéro MDL MFCD01091015
Clé InChI XINCBNCLCIQIJM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4,6-trifluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2,4,6-trifluorobenzenesulphonyl chloride, pubchem5181, chloro 2,4,6-trifluorophenyl sulfone, 2,4,6-trifluorobenzenesulfonylchloride, 2,4,6-trifluorophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 2,4,6-trifluoro, 2,4,6-trifluorobenzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,4,6-trifluoro-9ci
CID PubChem 2776983
Nom IUPAC 2,4,6-chlorure de trifluorobenzènesulfonyle
SMILES C1=C(C=C(C(=C1F)S(=O)(=O)Cl)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,6-Trifluorobenzenesulfonyl chloride
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3265
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 230.59
Pourcentage de pureté 97%