Learn More
2,4,6-Trifluorobenzylamine, TRC
Code produit 30456967
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30456967 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30456967 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT790065250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,6-Trifluorobenzylamine
CAS 214759-21-4
Formule moléculaire C7H6F3N
Quantité 250 mg
Synonyme Benzenemethanamine','2,4,6-trifluoro-, 2,4,6-Trifluorobenzenemethanamine, (2,4,6-Trifluorophenyl)methanamine, 2,4,6-Trifluorobenzylamine
Formule InChI InChI=1S/C7H6F3N/c8-4-1-6(9)5(3-11)7(10)2-4/h1-2H,3,11H2
SMILES NCc1c(F)cc(F)cc1F
Nom IUPAC (2,4,6-trifluorophényl)méthanamine
Poids moléculaire (g/mol) 161.12
Poids de la formule 161.0452