Learn More
Isothiocyanate de 2,4,6-trifluorophényle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11317446
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11317446 1 g 1g
11327446 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11317446 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09478.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 206761-91-3
Formule moléculaire C7H2F3NS
Poids moléculaire (g/mol) 189.155
Numéro MDL MFCD00041045
Clé InChI JPISVBDECFJHDB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4,6-trifluorophenyl isothiocyanate, 2,4,6-trifluorophenylisothiocyanate, benzene, 1,3,5-trifluoro-2-isothiocyanato, 2,4,6-trifluorobenzenisothiocyanate, pubchem5012, acmc-1co87, 1-isothiocyanato-2,4,6-trifluorobenzene, #
CID PubChem 605056
Nom IUPAC 1,3,5-trifluoro-2-isothiocyanatobenzène
SMILES C1=C(C=C(C(=C1F)N=C=S)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,6-Trifluorophenyl isothiocyanate
Point d’ébullition 111°C to 112°C (35 mmHg)
Indice de réfraction 1.574
Quantité 1 g
Numéro UN UN2922
Beilstein 6921217
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 189.16
Pourcentage de pureté 97%