Learn More
2,4,6-Trifluoropyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11368926
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11368926 1 g 1g
11378926 5 g 5g
11388926 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11368926 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19541.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 3512-17-2 | C5H2F3N | 133.073 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3512-17-2
Formule moléculaire C5H2F3N
Poids moléculaire (g/mol) 133.073
Numéro MDL MFCD03001161
Clé InChI UZDRWXKBKVVUTE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4,6-trifluoro-pyridine, pyridine, 2,4,6-trifluoro, pubchem7794, 2,4,6 trifluoropyridine, acmc-1cp7f, 2,4,6-tris fluoranyl pyridine
CID PubChem 2783289
Nom IUPAC 2,4,6-trifluoropyridine
SMILES C1=C(C=C(N=C1F)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,6-Trifluoropyridine
Point d’ébullition 102°C
Point d’éclair 17°C (62°F)
Quantité 1 g
Numéro UN UN2924
Beilstein 1364338
Poids de la formule 133.07
Pourcentage de pureté 97%