Learn More
2,4,6-trifluoropyrimidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11381567
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11381567 1 g 1g
11391567 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11381567 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L04404.03
 Article restreint
Expédition estimée: 07-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 696-82-2 | C4HF3N2 | 134.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 696-82-2
Formule moléculaire C4HF3N2
Poids moléculaire (g/mol) 134.06
Numéro MDL MFCD00039705
Clé InChI NTSYSQNAPGMSIH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyrimidine, 2,4,6-trifluoro, pubchem6891, 2,4,6-trifluoropyrimide, 2,4, 6-trifluoropyrimidine, pyrimidine,2,4,6-trifluoro, pyrimidine, 2,4,6-trifluoro-6ci,7ci,8ci,9ci
CID PubChem 69677
Nom IUPAC 2,4,6-trifluoropyrimidine
SMILES FC1=CC(F)=NC(F)=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,6-Trifluoropyrimidine
Point d’ébullition 100°C to 102°C
Indice de réfraction 1.405
Quantité 1 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 607190
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 134.06
Pourcentage de pureté 98%