Learn More
2,4,6-trifluoropyrimidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2,4,6-Trifluoropyrimidine |
| Point d’ébullition | 100°C to 102°C |
| Indice de réfraction | 1.405 |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | UN3265 |
| Beilstein | 607190 |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Poids de la formule | 134.06 |
| Pourcentage de pureté | 98% |