Learn More
2',4',6'-trihydroxyacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10643563 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10643563 5 g 5g
10635192 25 g 25g
11974861 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10643563 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 139790050
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 480-66-0 | C8H8O4 | 168.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 480-66-0
Formule moléculaire C8H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 168.15
Numéro MDL MFCD00002287
Clé InChI XLEYFDVVXLMULC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-2,4,6-trihydroxyphenyl ethanone, 2',4',6'-trihydroxyacetophenone, phloroacetophenone, phloracetophenone, acetophloroglucine, 2,4,6-trihydroxyacetophenone, acetylphloroglucinol, ethanone, 1-2,4,6-trihydroxyphenyl, 2-acetylphloroglucinol, 1-2,4,6-trihydroxyphenyl-ethanone
CID PubChem 68073
ChEBI CHEBI:64344
Nom IUPAC 1-(2,4,6-trihydroxyphényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=C(O)C=C(O)C=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2', 4', 6'-Trihydroxyacetophenone
Point de fusion 219.0°C to 222.0°C
Couleur Marron à jaune orangé
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (HO)3C6H2COCH3
Quantité 5 g
Beilstein 08,II,442
Poids de la formule 168.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2',4',6'-Trihydroxyacetophenone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.