Learn More
2‘,4’,6’-trihydroxyacétophénone hydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11366816
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11366816 25 g 25g
11356816 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11366816 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L04156.14
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 480-66-0 | C8H8O4 | 168.15 g/mol
2',4',6'-Trihydroxyacetophenone hydrate is a compound that enhances bile secretion.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2′,4′,6′-trihydroxyacétophénone hydraté est un composé qui améliore la sécrétion biliaire.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 480-66-0
Formule moléculaire C8H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 168.15
Numéro MDL MFCD00002287
Clé InChI XLEYFDVVXLMULC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-2,4,6-trihydroxyphenyl ethanone, 2',4',6'-trihydroxyacetophenone, phloroacetophenone, phloracetophenone, acetophloroglucine, 2,4,6-trihydroxyacetophenone, acetylphloroglucinol, ethanone, 1-2,4,6-trihydroxyphenyl, 2-acetylphloroglucinol, 1-2,4,6-trihydroxyphenyl-ethanone
CID PubChem 68073
ChEBI CHEBI:64344
Nom IUPAC 1-(2,4,6-trihydroxyphényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=C(O)C=C(O)C=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2',4',6'-Trihydroxyacetophenone hydrate
Point de fusion 218°C to 223°C
Quantité 25 g
Beilstein 1911197
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 168.15 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté ≥98%