Learn More
2,4,6-Trihydroxybenzaldéhyde, TRC
Code produit 30457007
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457007 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30457007 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT795170500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phloroglucinol carboxaldehyde
CAS 487-70-7
Formule moléculaire C7 H6 O4
Quantité 500 mg
Synonyme 2,4,6-Trihydroxybenzaldehyde, Phloroglucinaldehyde
Formule InChI InChI=1S/C7H6O4/c8-3-5-6(10)1-4(9)2-7(5)11/h1-3,9-11H
SMILES Oc1cc(O)c(C=O)c(O)c1
Nom IUPAC 2,4,6-trihydroxybenzaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 154.12
Poids de la formule 154.027