Learn More
Acide 2,4,6-trihydroxybenzoïque monohydraté, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11449797
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11449797 25 g 25g
11459797 100 g 100g
11469797 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11449797 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22768.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 71989-93-0 | C7H8O6 | 188.135 g/mol
2,4,6-Trihydroxybenzoic acid monohydrate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 2,4,6-trihydroxybenzoïque monohydraté est une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les champs de colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker au frais et au sec dans un contenant scellé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71989-93-0
Formule moléculaire C7H8O6
Poids moléculaire (g/mol) 188.135
Numéro MDL MFCD00149095
Clé InChI HWZIRFCGHAROOI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4,6-trihydroxybenzoic acid hydrate, 2,4,6-trihydroxybenzoic acid monohydrate, benzoic acid, 2,4,6-trihydroxy-, monohydrate, phloroglucinolcarboxylic acid, pubchem20337, acmc-209olb, 2,4,6-trihydroxybenzoicacidmonohydrate, 2,4,6-trihydroxybenzoic acid, hydrate, 2,4,6-trihydroxybenzoic acid monohydrate, technical t, 2,4,6-trihydroxybenzoic acid monohydrate, technical grade, predominantly 1,3,5-benzenetriol
CID PubChem 2723793
Nom IUPAC Acide 2,4,6-trihydroxybenzoïque ; hydrate
SMILES C1=C(C=C(C(=C1O)C(=O)O)O)O.O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,6-Trihydroxybenzoic acid monohydrate
Point de fusion ∼210°C (decomposition)
Quantité 25 g
Beilstein 2212148
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 188.14 (170.12 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 94%