Learn More
2,4,6-Triiodophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11414100
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11414100 5 g 5g
11423367 25 g 25g
11433367 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11414100 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17145.06
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 609-23-4 | C6H3I3O | 471.802 g/mol
2,4,6-Triiodophenol is used as an iodinated disinfection by product formed during chlorination of sewage effluents. It is also used as a potent thyroid disrupting chemical and to investigate deiodinase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,4,6-Triiodophénol est utilisé comme désinfection iodée par un produit formé lors de la chloration des effluents d’eaux usées. Il sert également de puissant produit chimique perturbateur thyroïdien et pour étudier la déiodinase.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les chlorures d’acide, les anhydrides d’acide et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 609-23-4
Formule moléculaire C6H3I3O
Poids moléculaire (g/mol) 471.802
Numéro MDL MFCD00002179
Clé InChI VAPDZNUFNKUROY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenol, 2,4,6-triiodo, triiodophenol, unii-9rb2r81a7u, 2,4,6-trijodfenol, 2,4,6-trijodfenol czech, 2,4,6-triiodo-phenol, chembl81721, 2,4,6-triiodo-phenol tip, 2,6-triiodophenol, phenol,4,6-triiodo
CID PubChem 11862
Nom IUPAC 2,4,6-Triiodophénol
SMILES C1=C(C=C(C(=C1I)O)I)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,6-Triiodophenol
Point de fusion 156°C to 160°C
Quantité 5 g
Beilstein 2046861
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 471.8
Pourcentage de pureté 98%