Learn More
Acide 2,4,6-triisopropylbenzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11409947
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11409947 1 g 1g
11419947 5 g 5g
11429947 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11409947 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22891.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 154549-38-9 | C15H25BO2 | 248.173 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 154549-38-9
Formule moléculaire C15H25BO2
Poids moléculaire (g/mol) 248.173
Numéro MDL MFCD02683099
Clé InChI FGFYEKLWZBTLEW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4,6-triisopropylphenyl boronic acid, 2,4,6-triisopropylphenylboronic acid, 2,4,6-triisopropylbenzeneboronic acid, 2,4,6-tri propan-2-yl phenyl boronic acid, 2,4,6-tris propan-2-yl phenyl boronic acid, acmc-209dav, 2,4,6-triisopropylphenyiboronic acid, 2,4,6-triisopropylphenyl boronicacid
CID PubChem 15153544
Nom IUPAC Acide [2,4,6-tri(propan-2-yl)phényl]boronique
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1C(C)C)C(C)C)C(C)C)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,6-Triisopropylbenzeneboronic acid
Point de fusion ∼165°C (decomposition)
Quantité 1 g
Poids de la formule 248.16
Pourcentage de pureté 98%