Learn More
2,4,6-triisopropylbenzènesulfonamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11378175
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11378175 25 g 25g
11368175 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11378175 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08445.14
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 105536-22-9 | C15H25NO2S | 283.43 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 105536-22-9
Formule moléculaire C15H25NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 283.43
Numéro MDL MFCD00051975
Clé InChI PRMNQLMPSVOZIX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4,6-triisopropylbenzenesulfonamide, 2,4,6-tri propan-2-yl benzenesulfonamide, 2,4,6-tris methylethyl benzenesulfonamide, cbmicro_034663, acmc-1bt32, 2,4,6-triisopropylbenzenesulfonamine, benzenesulfonamide,2,4,6-tris 1-methylethyl
CID PubChem 736244
Nom IUPAC 2,4,6-tri(propan-2-yl)benzènesulfonamide
SMILES CC(C)C1=CC(C(C)C)=C(C(=C1)C(C)C)S(N)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonamide
Point de fusion 113°C to 116°C
Quantité 25 g
Beilstein 2658523
Poids de la formule 283.44
Pourcentage de pureté 98%