Learn More
Azoture de 2,4,6-triisopropylbenzenesulfonyle, 97 %, contient 15 % d'eau en tant que stabilisateur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15239726 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15239726 1 g 1g
15249726 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15239726 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 451940010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 36982-84-0 | C15H23N3O2S | 309.43 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 36982-84-0
Formule moléculaire C15H23N3O2S
Poids moléculaire (g/mol) 309.43
Clé InChI AEMWUHCKKDPRSK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4,6-triisopropylbenzenesulfonyl azide, 2,4,6-triisopropylbenzene-sulfonyl azide, trisyl azide, 2,4,6-triisopropylbenzene-sulfonyl azide,, benzenesulfonyl azide, 2,4,6-tris 1-methylethyl, 2,4,6-triisopropyl-benzenesulfonyl azide, n-diazo-2,4,6-triisopropyl-benzenesulfonamide, 2,4,6-tris 1-methylethyl-benzenesulfonyl azide, 2,4,6-triisopropylbenzenesulfonyl azide, stab. with ca water, trisyl azide solution
CID PubChem 371707
Nom IUPAC N-diazo-2,4,6-tri(propan-2-yl)benzènesulfonamide
SMILES CC(C)C1=CC(=C(C(=C1)C(C)C)S(=O)(=O)N=[N+]=[N-])C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl azide
Point de fusion 41.0°C to 43.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 309.43
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl azide, contains 15% water as stabilizer