Learn More
2,4,6-Triisopropyl benzènesulfonyl azoture, 98 %, stabilisé avec environ 10 % d’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11334316
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
11334316 5 g 5g
11324316 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11334316 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L19383.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
CAS: 36982-84-0 | C15H23N3O2S | 309.428 g/mol
2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl azide is used as a reagent for diazo transfer to ketones, e.g. under phase-transfer conditions, giving better yields of sterically-hindered ?-diazo ketones than other methods. It is also used for azide transfer to potassium enolates (KHMDS) to form the ?-azido derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’azoture de 2,4,6-triisopropyl benzènesulfonyle est utilisé comme réactif pour le transfert de diazo aux cétones, par exemple dans des conditions de transfert de phase, ce qui donne de meilleurs rendements de cétones stéroïquement entravées de la diazo-diazo que d’autres méthodes. Il est également utilisé pour le transfert d’azoture vers les énolates de potassium (KHMDS) pour former les dérivés de l’azido.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. La température de stockage recommandée est de 2 - 8°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 36982-84-0
Formule moléculaire C15H23N3O2S
Poids moléculaire (g/mol) 309.428
Numéro MDL MFCD00859286
Clé InChI AEMWUHCKKDPRSK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4,6-triisopropylbenzenesulfonyl azide, 2,4,6-triisopropylbenzene-sulfonyl azide, trisyl azide, 2,4,6-triisopropylbenzene-sulfonyl azide,, benzenesulfonyl azide, 2,4,6-tris 1-methylethyl, 2,4,6-triisopropyl-benzenesulfonyl azide, n-diazo-2,4,6-triisopropyl-benzenesulfonamide, 2,4,6-tris 1-methylethyl-benzenesulfonyl azide, 2,4,6-triisopropylbenzenesulfonyl azide, stab. with ca water, trisyl azide solution
CID PubChem 371707
Nom IUPAC N-diazo-2,4,6-tri(propan-2-yl)benzènesulfonamide
SMILES CC(C)C1=CC(=C(C(=C1)C(C)C)S(=O)(=O)N=[N+]=[N-])C(C)C
Specifications
Nom chimique ou matériau 2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl azide
Note relative au nom stabilized with ≈10% water
Point de fusion 40°C to 44°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 309.43
Pourcentage de pureté 98%