Learn More
Azide de 2,4,6-triisopropylbenzènesulfonyle, TRC
Code produit 30453154
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30453154 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30453154 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT79548025G
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl Azide
CAS 36982-84-0
Formule moléculaire C15H23N3O2S
Quantité 25 g
Synonyme 2,4,6-Triisopropylphenylsulfonyl Azide, 2,4,6-Tris(isopropyl)benzenesulfonyl azide, NSC 646156, Trisyl Azide
Formule InChI InChI=1S/C15H23N3O2S/c1-9(2)12-7-13(10(3)4)15(14(8-12)11(5)6)21(19,20)18-17-16/h7-11H,1-6H3
SMILES O=[S](N=[N+]=[N-])(C(C(C(C)C)=CC(C(C)C)=C1)=C1C(C)C)=O
Nom IUPAC 2,4,6-triisopropylbenzènesulfonyle azide
Poids moléculaire (g/mol) 309.43
Poids de la formule 309.15