Learn More
Chlorure de 2,4,6-triisopropyl benzènesulfonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl chloride is used for the synthesis of glycerophospholipids as a condensing agent and in the analysis of phosphonolipids in egg yolk by HPLC/MS technique. It acts as a coupling reagent for the synthesis of oligonucleotides and as sulfonates of pyrimidine nucleosides. It also serves as a condensing agent in the synthesis of hydrogen-phosphonate diesters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le chlorure de 2,4,6-triisopropylbenzènesulfonyl est utilisé pour la synthèse des glycérophospholipides comme agent de condensation et pour l’analyse des phosphonolipides dans le jaune d’œuf par la technique HPLC/MS. Il agit comme réactif de couplage pour la synthèse d’oligonucléotides et comme sulfonates de nucléosides pyrimidine. Il sert également d’agent de condensation dans la synthèse des diesters d’hydrogène-phosphonate.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme.
Remarques
Incompatible avec des bases fortes.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl chloride |
| Point de fusion | 94°C to 97°C |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN3261 |
| Beilstein | 1218575 |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Informations sur la solubilité | Soluble in chloroform. |
| Poids de la formule | 302.87 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Safety and Handling
- 2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl chloride
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
- MIXTURE LIST-Contain: 2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl chloride