Learn More
Chlorure de 2,4,6-triisopropyl benzènesulfonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11470333
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11470333 500 g 500g
11450333 25 g 25g
11460333 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11470333 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11458.36
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 6553-96-4 | C15H23ClO2S | 302.857 g/mol
2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl chloride is used for the synthesis of glycerophospholipids as a condensing agent and in the analysis of phosphonolipids in egg yolk by HPLC/MS technique. It acts as a coupling reagent for the synthesis of oligonucleotides and as sulfonates of pyrimidine nucleosides. It also serves as a condensing agent in the synthesis of hydrogen-phosphonate diesters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de 2,4,6-triisopropylbenzènesulfonyl est utilisé pour la synthèse des glycérophospholipides comme agent de condensation et pour l’analyse des phosphonolipides dans le jaune d’œuf par la technique HPLC/MS. Il agit comme réactif de couplage pour la synthèse d’oligonucléotides et comme sulfonates de nucléosides pyrimidine. Il sert également d’agent de condensation dans la synthèse des diesters d’hydrogène-phosphonate.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme.
Remarques
Incompatible avec des bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6553-96-4
Formule moléculaire C15H23ClO2S
Poids moléculaire (g/mol) 302.857
Numéro MDL MFCD00007433
Clé InChI JAPYIBBSTJFDAK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4,6-triisopropylbenzenesulfonyl chloride, 2,4,6-triisopropylbenzene-1-sulfonyl chloride, trisyl chloride, 2,4,6-triisopropylbenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,4,6-tris 1-methylethyl, 2,4,6-triisopropylbenzenesulfonylchloride, 2,4,6-triisopropyl-benzenesulfonyl chloride, tpscl 2,4,6-triisopropyl benzenesulfonyl chloride, 2,4,6-triisopropylphenylsulfonyl chloride, 2,4,6-triisopropyl benzenesulfonyl chloride
CID PubChem 81042
Nom IUPAC Chlorure de 2,4,6-tri(propan-2-yl)benzènesulfonyle
SMILES CC(C)C1=CC(=C(C(=C1)C(C)C)S(=O)(=O)Cl)C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl chloride
Point de fusion 94°C to 97°C
Quantité 500 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 1218575
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform.
Poids de la formule 302.87
Pourcentage de pureté 98%