Learn More
Chlorure de 2,4,6-triisopropylbenzènesulfonyle, TRC
Code produit 30451823
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30451823 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30451823 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT79557525G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl Chloride
CAS 6553-96-4
Formule moléculaire C15H23ClO2S
Quantité 25 g
Synonyme 2,4,6-Tris(isopropyl)benzenesulfonyl Chloride, 2,4,6-Triisopropylbenzene-1-sulfonyl Chloride, 2,4,6-Triisopropylphenylsulfonyl Chloride, 2,4,6-Tris(isopropyl)benzenesulfonyl Chloride, NSC 102803, Tripsyl Chloride
Formule InChI InChI=1S/C15H23ClO2S/c1-9(2)12-7-13(10(3)4)15(19(16,17)18)14(8-12)11(5)6/h7-11H,1-6H3
SMILES CC(C)c1cc(C(C)C)c(c(c1)C(C)C)S(=O)(=O)Cl
Nom IUPAC chlorure de 2,4,6-tri(propan-2-yl)benzènesulfonyle
Poids moléculaire (g/mol) 302.86
Poids de la formule 302.1107