Learn More
Chlorure de 2,4,6-triisopropylbenzènesulfonyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl Chloride |
| CAS | 6553-96-4 |
| Formule moléculaire | C15H23ClO2S |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 2,4,6-Tris(isopropyl)benzenesulfonyl Chloride, 2,4,6-Triisopropylbenzene-1-sulfonyl Chloride, 2,4,6-Triisopropylphenylsulfonyl Chloride, 2,4,6-Tris(isopropyl)benzenesulfonyl Chloride, NSC 102803, Tripsyl Chloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H23ClO2S/c1-9(2)12-7-13(10(3)4)15(19(16,17)18)14(8-12)11(5)6/h7-11H,1-6H3 |
| SMILES | CC(C)c1cc(C(C)C)c(c(c1)C(C)C)S(=O)(=O)Cl |
| Nom IUPAC | chlorure de 2,4,6-tri(propan-2-yl)benzènesulfonyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 302.86 |
| Poids de la formule | 302.1107 |