Learn More
Hydrazide de 2,4,6-triisopropyl benzènesulfonyle, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11333407
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
2 g
Conditionnement:
0.50g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11333407 2 g 2g
11343407 0.5 g 0.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11333407 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 017976.04
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Comme réactif pour la génération du diimide
As a reagent for generation of diimide
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39085-59-1
Formule moléculaire C15H26N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 298.45
Numéro MDL MFCD00014750
Clé InChI UGRVYFQFDZRNMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4,6-triisopropylbenzenesulfonohydrazide, 2,4,6-triisopropylbenzenesulfonyl hydrazide, 2,4,6-triisopropylbenzenesulphonohydrazide, 2,4,6-tri propan-2-yl benzenesulfonohydrazide, benzenesulfonic acid, 2,4,6-tris 1-methylethyl-, hydrazide, tpsh, ksc918s7f, 2,4,6-triisopropylbenzene sulfonohydrazide, 2,4,6-triisopropylbenzenesulfono hydrazide, 2,4,6-triisopropylbenzene sulphonohydrazide
CID PubChem 359333
Nom IUPAC 2,4,6-tri(propan-2-yl)benzènesulfonohydrazide
SMILES CC(C)C1=CC(C(C)C)=C(C(=C1)C(C)C)S(=O)(=O)NN
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl hydrazide
Point de fusion 110°C to 112°C (decomposition)
Quantité 2 g
Beilstein 2145001
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 298.58
Forme physique Cristalline