Learn More
2,4,6-Triisopropylbenzonyl Hydrazide, TRC
Code produit 30456823
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30456823 100 mg 100mg
30452786 10 mg 10mg
30453459 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30456823 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT886183100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39085-59-1
Formule moléculaire C15H26N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 298.44
Nom IUPAC 2,4,6-tri(propan-2-yl)benzènesulfonohydrazide
SMILES CC(C)c1cc(C(C)C)c(c(c1)C(C)C)S(=O)(=O)NN
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl Hydrazide
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H26N2O2S/c1-9(2)12-7-13(10(3)4)15(20(18,19)17-16)14(8-12)11(5)6/h7-11,17H,16H2,1-6H3
Poids de la formule 298.1715