Learn More
Acide 2,4,6-triisopropylbenzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
Description
2,4,6-Triisopropylbenzoic acid is a hindered acid intermediate compound in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide2,4,6-triisopropylbenzoïque est un composé intermédiaire d’acide encombré en synthèse organique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans des récipients étanches au frais et au sec. Conserver à l’abri des oxydants.
L’acide2,4,6-triisopropylbenzoïque est un composé intermédiaire d’acide encombré en synthèse organique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans des récipients étanches au frais et au sec. Conserver à l’abri des oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,4,6-Triisopropylbenzoic acid |
| Point de fusion | 184°C to 187°C |
| Quantité | 10 g |
| Beilstein | 2372331 |
| Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
| Poids de la formule | 248.37 |
| Pourcentage de pureté | 97% |