Learn More
Acide 2,4,6-triisopropylbenzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11452867
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11452867 50 g 50g
11442867 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11452867 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15489.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 49623-71-4 | C16H24O2 | 248.366 g/mol
2,4,6-Triisopropylbenzoic acid is a hindered acid intermediate compound in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide2,4,6-triisopropylbenzoïque est un composé intermédiaire d’acide encombré en synthèse organique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans des récipients étanches au frais et au sec. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 49623-71-4
Formule moléculaire C16H24O2
Poids moléculaire (g/mol) 248.366
Numéro MDL MFCD00015031
Clé InChI ULVHAZFBJJXIDO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4,6-triisopropylbenzoic acid, 2,4,6-triisopropyl benzoic acid, 2,4,6-tris 1-methylethyl benzoic acid, 2,4,6-tri propan-2-yl benzoic acid, benzoic acid,2,4,6-tris 1-methylethyl, benzoic acid, 2,4,6-tris 1-methylethyl, 2,4,6-tris methylethyl benzoic acid, acmc-20aoew, pubchem7877
CID PubChem 96214
Nom IUPAC Acide2,4,6-tri(propan-2-yl)benzoïque
SMILES CC(C)C1=CC(=C(C(=C1)C(C)C)C(=O)O)C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,6-Triisopropylbenzoic acid
Point de fusion 184°C to 187°C
Quantité 50 g
Beilstein 2372331
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 248.37
Pourcentage de pureté 97%