Learn More
2’,4’,6’-triméthoxyacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11416887
Cambia vista
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantité Dimensione della confezione
11416887 25 g 25g
11406887 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11416887 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14328.14
 Article restreint
En stock
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 832-58-6 | C11H14O4 | 210.23 g/mol
2',4',6'-Trimethoxyacetophenone is used in the production of 4,2',4',6'-tetramethoxy-chalcone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2′,4′,6′-triméthoxyacétophénone est utilisée dans la production de la 4,2′,4′,6′-tétraméthoxy-chalcone.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 832-58-6
Formule moléculaire C11H14O4
Poids moléculaire (g/mol) 210.23
Numéro MDL MFCD00017238
Clé InChI KPZWHZSIXZXDMW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2',4',6'-trimethoxyacetophenone, 1-2,4,6-trimethoxyphenyl ethanone, 2,4,6-trimethoxyacetophenone, ethanone, 1-2,4,6-trimethoxyphenyl, ethanone,1-2,4,6-trimethoxyphenyl, 1-acetyl-2,4,6-trimethoxybenzene, o-methylxanthoxylin, cambridge id 5135317, 2,4,6-trimethoxy acetophenone, 2/',4/',6/'-trimethoxyacetophenone
CID PubChem 123089
Nom IUPAC 1-(2,4,6-triméthoxyphényl)éthanone
SMILES COC1=CC(OC)=C(C(C)=O)C(OC)=C1
Specifica
Nom chimique ou matériau 2',4',6'-Trimethoxyacetophenone
Point de fusion 101°C to 104°C
Quantité 25 g
Beilstein 519324
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform.
Poids de la formule 210.23
Pourcentage de pureté 98%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.